Learn More
Adipic Acid, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15632920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15632920 25 kg 25kg
15622920 100 g 100g
15642920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15632920 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2763525KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 355, 99.6-101.0% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-04-9
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.142
Numero MDL MFCD00004420
InChI Key WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC Name hexanedioic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Adipic Acid
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantità 25 kg
Punto d'infiammabilità 196°C (384.8°F)
Punto di combustione 788°F
Residuo dopo la combustione ≤0.002% (as SO4)
Formula lineare HOOC(CH2)4COOH
Densità vapore 5 (vs air)
Pressione del vapore 1mmHg (159.5°C)
Beilstein 1209788
Informazioni di solubilità Freely soluble in methanol, boiling water, cyclohexane, acetone, water, ethanol. Insoluble in benzene,petroleum ether.
Peso formulazione 146.14g/mol
Percent Purity 99.6 to 101% (calc. to the dried substance)