Learn More
Adiponitrile, 98%
Codice prodotto. 11389799
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Codice prodotto. 11389799
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23122.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-69-3
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.144
Numero MDL MFCD00001975
InChI Key BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC Name hexanedinitrile
SMILES C(CCC#N)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Adiponitrile
Punto di fusione 2°C
Densità 0.951
Punti di ebollizione 295°C
Punto d'infiammabilità 163°C (325°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 250 mL
Numero UN UN2205
Beilstein 1740005
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98%