Learn More
Adiponitrile, 99+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11335917
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11335917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043679.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-69-3
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.144
Numero MDL MFCD00001975
InChI Key BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC Name hexanedinitrile
SMILES C(CCC#N)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Adiponitrile
Punto di fusione 2°C
Densità 0.951 g/mL
Punti di ebollizione 295°C
Punto d'infiammabilità 163°C (325°F)
Odore Odorless
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 100 mL
Numero UN UN2205
Beilstein 1740005
Informazioni di solubilità Highly soluble in water (83g/L).
Peso formulazione 108.14
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid