Learn More
HUBER Adjustable Bypass
Click to view available options
Size:
M16 x 1
M24 x 1.5
M30 x 1.5
M38 x 1.5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unistat |
| Gamma di temperatura | -20°C to +140°C |
| Tipo | Bypass |
| Include | Manometer is not included. |
| Size | M16 x 1 |