Learn More
Fisherbrand™ Adjustable Gamma Radiation Shields
Codice prodotto. 12367197 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12367197 54 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12367197
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This adjustable Cleaver Scientific Radiation shield with a reversible thicker shield, provides protection from Gamma radiation.
  • Adjustable upright to 15 degrees can be used in wide or tall position 35mm thick 350 x 540mm
  • Gamma shield that can be altered into two different sizes.
  • Gamma Shield – Adjustable, 35 x 54 / 54 x 35cm, 35mm thick
  • Radiation shielding Cleaver Scientific for protection from Gamma radiation, shield, adjustable angle, 0 to 15 degrees, width/height reversible, with thicker shield, dimensions 540h x 350w x 240d mm
Specifica
Product Type Gamma Radiation Shield
Larghezza (sistema metrico) 35 cm
Altezza (sistema metrico) 54 cm