Learn More
Kartell™ Flaconi erogatori a volume regolabile
Il contenitore erogatore regolabile in PMP cristallino offre una migliore visibilità e il flacone in polietilene garantisce la flessibilità. I flaconi erogatori a volume regolabile Kartell™ sono particolarmente adatti per la misurazione e l'erogazione ripetute di precisi volumi di liquidi.
Marca:  Kartell™ 0148200
Codice prodotto. 10633662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    127.13€ / pezzi 10
    Risparmia 18.87€
    12% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-02-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed with a crystal clear PMP adjustable dispensing container for enhanced visibility and a Polyehtylene bottle for flexibility. Kartell™ Adjustable Volume Dispenser Bottles are uniquely suited for measuring and dispensing precise volumes of liquids repetitively.
  • Measuring cup slides up and down the tube to determine dispensing volume
  • Dispensed volume position can be preset
  • Polyethylene bottle is easily squeezed to force liquid in the tube up to the measuring cup
  • Excess liquid is drawn back into the bottle for precise measurement of desired volume
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
1000 ml
Chiusura con misurino in PMP e provetta
50 ml
Adatto per alimenti
Contenitore per misurazioni in PMP