Learn More
OHAUS™ Adjustment Bar
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
460 mm
610 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with platforms, which increase the amount of usable space for samples
- Heavy duty shaker accessory
Specifica
Specifica
| Product Type | Adjustment Bar |
| Lunghezza (sistema metrico) | 610 mm |
| Colore | Black |
| Descrizione | Adjustment Bar, 61 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heavy Duty Shakers |