Learn More
OHAUS™ Adjustment Bar
Codice prodotto. p-7158932 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
460 mm
610 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15752489
Marca: OHAUS™ 30400073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Adjustment Bar is an accessory for use with adjustable platforms, which are designed to be mounted onto heavy duty shakers.
  • For use with platforms, which increase the amount of usable space for samples
  • Heavy duty shaker accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Adjustment Bar
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm
Colore Black
Descrizione Adjustment Bar, 46 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heavy Duty Shakers