Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98%
Codice prodotto. p-3777174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
5g
Codice prodotto. 10657332
Marca: Thermo Scientific Chemicals 167030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Adonitol, 98%, C5H12O5, CAS Number-488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xylit, xylite, xylitol, 100g, 97.5% min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100.0, 99.0, White, 207-685-7, 152.15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, Authentic, (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol | CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-81-3
Formula molecolare C5H12O5
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00064291
InChI Key HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Sinonimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC Name (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Adonitol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101.0°C to 104.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 01,53
Indice di Merck 15,157
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder