Learn More
Tocris Bioscience™ ADU-S100 disodium salt
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30000423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
73.5 μg
Dimensione della confezione:
73.50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30000423 73.5 μg 73.50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000423 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7706/73.5U
STING agonist
ADU-S100 disodium salt is a STING agonist. It induces CD8+ T-cell mediated antitumor immunity in a rat esophageal adenocarcinoma model. In mouse tumor models, the compound induces tumor regression and a potent antitumor immune response. ADU-S100 disodium salt induces phosphorylation of TBK1 and IRF3 in murine bone marrow macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [P(R)]-5'-O-[(R)-Hydroxymercaptophosphinyl]-P-thioadenylyl-(2'→5')-adenosine cyclic nucleotide disodium
CAS 1638750-95-4
Quantità 73.5 μg
Bersaglio STING Agonists
Formula molecolare C20H22N10Na2O10P2S2
Purezza 95%