Learn More
Cole-Parmer™ Advantec™ Petri Dish Without Pads
Codice prodotto. 11785878 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11785878
Marca: Cole-Parmer™ 1400526
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for culturing microorganisms in water/wastewater testing
  • Standard 50 x 11mm polystyrene dishes
  • Individual presterilized pads can also be purchased separately
  • Manufacturer’s certification of compliance available upon request
Specifica
Materiale Polistirene
Forma Round
Tipo Petri Dish without Pad
N. per custodia 500 Dishes
Altezza (sistema metrico) 1.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.438 in.
Diametro (sistema imperiale) 1.969 in.
Diametro (sistema metrico) 5 cm