Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione Adventurer
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
420 g
520 g
520 g
620 g
820 g
1500 g
2200 g
4200 g
5.2 kg
6200 g
8200 g
12 kg
Leggibilità:
0.001 g
1 mg
0.01 g
0.1 g
Modello:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibrazione:
AutoCal™ - Automatica
External
Internal
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Descrizione
- L'opzione AutoCalTM migliora la rapida stabilizzazione e il funzionamento affidabile, garantendo prestazioni di pesata coerenti e risultati ripetibili per le applicazioni di laboratorio standard.
- Il touchscreen a colori con un ottimo angolo di visuale consente l'accesso a tutte le applicazioni di Adventurer, mentre le doppie porte USB con funzioni di tracciabilità GLP/GMP sono utili per il monitoraggio e la creazione di rapporti sui dati.
- I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento suddiviso in due pannelli con apertura superiore e con sportelli completamente apribili che offrono un ampio spazio per la collocazione dei campioni, mentre i modelli da 0,01 g e 0,1 g presentano ampi piatti d
Servicio Técnico
2 anni
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant |
| Tipo di collegamento | RS232 (inclusa), USB, Host USB |
| Descrizione | Precision Balance AX822/E |
| Capacità | 820 g |
| Tipo di display | Schermo tattile VGA a colori, ad alta risoluzione |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Include | AC Adapter |
| Linearità | ±0.02 g |
| Materiale | Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan |
| Tempo di misurazione | 1.5 sec. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido