Learn More
Tocris Bioscience™ ADX 10059 hydrochloride
Codice prodotto. 18055432
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18055432
Marca: Tocris Bioscience™ 4416/50
Negative allosteric modulator at mGlu5
ADX 10059 hydrochloride is reported to be a negative allosteric modulator at the mGlu5 receptor. Analog of MPEP (Cat. No. 1212).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 757949-98-7
Formula molecolare C15H14ClFN2
Specifica
Materiale o nome chimico ADX 10059 hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 276.74
Purezza >99%
Peso molecolare 276.739