Learn More
Motic™ Microscopio invertito AE2000
Codice prodotto. p-8352006
Click to view available options
Head Style:
Testa binoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
Testa trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11712298
Marca: Motic™ 1100103800043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettato per lavori di routine in laboratorio o nella clinica, oltre che per svolgere ricerca in laboratori farmaceutici o università. Il microscopio invertito Motic™ AE2000 è in grado di soddisfare e superare le aspettative degli utenti.
  • Testa binoculare/trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
  • Oculari ad ampio campo visivo N-WF 10X/20mm con regolazione diottrica e conchiglie oculari in gomma
  • Portaobiettivo quadruplo rivolto lateralmente
  • Obiettivi acromatici CCIS Plan PL4X, LWD PL40X
  • Obiettivi fase acromatici CCIS Plan PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • Condensatore ELWD N. A. 0.30
  • Cursore di fase Ph1, BF
  • Telescopio di centratura di fase
  • Piano liscio con inserti in metallo e vetro
  • Illuminazione alogena a 6 V/30 W con controllo dell'intensità e modalità di attesa
Specifica
Include 45mm blue, green interference and neutral density filters with filter slider; Allen hexagonal key, vinyl dust cover, power cord
Tensione 6 V
Tipo di design Inverted microscope
Tipo di condensatore ELWD condenser N.A. 0.30
Potenza di ingrandimento 40X, 100X, 200X, 400X
Tipi di obiettivo Planacromatico
Da utilizzare con (applicazione) Prodotto creato per l'ispezione di routine di cellule vive
Revolver portaobiettivi Quadruplo rivolto lateralmente
Requisiti elettrici 6 V
Warranty 2 years electrical / 5 years optical & mechanical parts
Field of View 20 mm
Eyepiece N-WF10X/20 mm
Tipo di illuminazione Alogeno
Head Style Testa binoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
Modello AE2000