Learn More
AEBSF Hydrochloride (White to Off-white Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10081553
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 10081553
Marca: Fisher BioReagents BP63550
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This specific, irreversible inhibitor of serine proteases is a stable, nontoxic alternative to PMSF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30827-99-7
Formula molecolare C8H11ClFNO2S
Molecular Weight (g/mol) 239.689
InChI Key WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico AEBSF Hydrochloride
Punto di fusione 175°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Imballaggio Poly Micro Tube
Quantità 50 mg
Peso formulazione 239.7
Percent Purity ≥98 (HPLC)
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.