Learn More
Fisherbrand™ Puntali con barriera aerosol
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11917734 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
Formato:
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 11917734
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent cross-contamination by using superior aerosol-barrier tips.
Fisherbrand™ Aerosol-Barrier tips can be used universally and protects the intergrity of your samples.
  • Unique small micron filter prevents aerosol contamination with no obstruction to airflow
  • Use aerosol barrier tips to ensure result integrity
  • Certified by independent laboratory RNase, DNase, DNA, and pyrogen free
  • Natural color
Packaging Code -- BP: Bulk Pack; RI: Rack Inserts; HR: Hinged Rack; HRS: Hinged Rack, Sterile; HR/T: Hinged Rack, Trace Metal-free; LR: Lift-off Rack; LRS: Lift-off Rack, Sterile; SR: Stack Rack; IWS: Individually Wrapped, Sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 5 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sí
Colore Incolore
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.04 cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, and Pyrogen Free
Formato In rack
Stile punta Barriera aerosol, filtro, micro nano
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Graduazioni At 2.5 μL