Learn More
Fisherbrand™ Puntali con barriera aerosol: 200–5000 μl
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-159220 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 5mL
200 μl
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1632
Codice prodotto. 12942581
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent cross-contamination by using superior aerosol-barrier tips.
Fisherbrand™ Aerosol-Barrier tips can be used universally and protects the intergrity of your samples.
  • Unique small micron filter prevents aerosol contamination with no obstruction to airflow
  • Use aerosol barrier tips to ensure result integrity
  • RNase, DNase, DNA, and pyrogen free
  • Natural color
Packaging Code -- BP: Bulk Pack; RI: Rack Inserts; HR: Hinged Rack; HRS: Hinged Rack, Sterile; HR/T: Hinged Rack, Trace Metal-free; LR: Lift-off Rack; LRS: Lift-off Rack, Sterile; SR: Stack Rack; IWS: Individually Wrapped, Sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Naturale
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.89 cm
Formato In rack
Stile punta Barriera aerosol, estesa
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No