Learn More
Eppendorf™ Tappi a tenuta di aerosol
Use these replacement lids with a variety of Eppendorf™ buckets.
Marca:  Eppendorf™ 5804712005
115.54 EUR valido fino al 2023-12-31
Usa il codice promo "20333" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Codice prodotto. 10063201
  • 122.85€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 27-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Set of 2 caps 
  • Aerosol tight
Specifica
Specifica
Centrifuge Tube Cap
100mL Rectangular Bucket