Learn More
Tocris Bioscience™ AF-DX 116
Codice prodotto. 18722644
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18722644
Marca: Tocris Bioscience™ 1105/10
Selective M2 antagonist
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102394-31-0
Formula molecolare C24H31N5O2
Specifica
Materiale o nome chimico AF-DX 116
Quantità 10 mg
Peso formulazione 421.54
Purezza >98%
Peso molecolare 421.545