missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AFAP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-81782PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
AFAP Polyclonal antibody specifically detects AFAP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
| AFAP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| actin filament associated protein 1, FLJ56849 | |
| AFAP antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human AFAP. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of AFAP. Amino Acid Squence: FDVKDHAQKQETANSLPA | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| 60312 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto