Learn More
AffiniPure Goat anti-Rat, AP, Polyclonal, Proteintech
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech SA00002-9-200UL
Codice prodotto. 17244906
  • 50.00€ / 200µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Specifica
Specifica
AffiniPure
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
200 μL
Human, Mouse, Rat
IgG
ELISA, Western Blot
0.2 mg/mL
Goat
Secondary