Learn More
Neville and More™ Afnor Plasma bottle
Codice prodotto. 15333428 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5.4 cm
9.1 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 72
Codice prodotto. 15333428
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stores plasma in a sterile environment.
  • Features screw neck
  • Neck material: Pilfer proof glass
  • Tamper evident
  • Non reactive
  • Material: Glass
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno 9.1 cm
Da utilizzare con (applicazione) Stores plas mA
Materiale Glass (Type 1)
N. per custodia 20
Volume (sistema metrico) margine 1094 mL
Forma Cross Section Circular
Altezza (sistema metrico) 2.47 cm
Product Type Plasma Bottle
Dimensione chiusura 4 cm
Tipo di chiusura Plasma 40