Learn More
Neville and More™ Afnor Plasma bottle
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5.4 cm
9.1 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 72
Descrizione
- Features screw neck
- Neck material: Pilfer proof glass
- Tamper evident
- Non reactive
- Material: Glass
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5.4 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stores plas mA |
| Materiale | Glass (Type 1) |
| N. per custodia | 72 |
| Volume (sistema metrico) margine | 142 mL |
| Forma | Cross Section Circular |
| Altezza (sistema metrico) | 11.5 cm |
| Product Type | Plasma Bottle |
| Dimensione chiusura | 4 cm |
| Vedi altri risultati |