Learn More
AG-2/AGR2 Antibody (S04-1H6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
506.00€ - 775.00€
Specifica
| Antigene | AG-2/AGR2 |
|---|---|
| Clone | S04-1H6 |
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18698864
|
Novus Biologicals
NBP3-19534-50ul |
50 μg |
506.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18605864
|
Novus Biologicals
NBP3-19534-100ul |
100 μg |
775.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
AG-2/AGR2 Monoclonal antibody specifically detects AG-2/AGR2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| AG-2/AGR2 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 10551 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S04-1H6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat | |
| AG-2, AG2member 17, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, secreted cement gland homolog | |
| A synthetic peptide of human AG-2/AGR2 (Uniprot # O95994) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |