Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Beverage (USA)
Juice
Petrochemical
Pharma and Chem
Soda
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifica
Specifica
| Tipo | Calibration Fluid |
| Indice di rifrazione | Mixed |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refractometer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beverage (USA) |