Learn More
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifica
Specifica
| Tipo | Calibration Fluid |
| Indice di rifrazione | 1.33659 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refractometer |