Learn More
Terumo™ Agani™ Safety Needle
Codice prodotto. 17238066
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Lunghezza (sistema metrico):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Colore:
Black
Blue
Brown
Cream
Gray
Green
Orange
Pink
Yellow
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
Product Code. 17238066
missing translation for 'mfr': Terumo™ 8SAN1825R1
Ago Ipodermico di sicurezza con attivazione sicura e protezione affidabile contro le parti taglienti attivabile con una sola mano.
  • Gli aghi ipodermici di sicurezza Agani™, se montati su una siringa Luer Slip o Luer Lock standard, sono indicati per l'aspirazione e l'iniezione di liquidi per scopi medicali.
  • Dopo avere estratto l'ago dal corpo, la protezione di sicurezza può essere attivata per coprire l'ago subito dopo l'uso, al fine di ridurre al minimo il rischio di punture accidentali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Pink
Calibro dell'ago 18 G
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Monouso Single-use
Graduated No