Learn More
Terumo™ Agani™ Safety Needle
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Lunghezza (sistema metrico):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Colore:
Black
Blue
Brown
Cream
Gray
Green
Orange
Pink
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Gli aghi ipodermici di sicurezza Agani™, se montati su una siringa Luer Slip o Luer Lock standard, sono indicati per l'aspirazione e l'iniezione di liquidi per scopi medicali.
- Dopo avere estratto l'ago dal corpo, la protezione di sicurezza può essere attivata per coprire l'ago subito dopo l'uso, al fine di ridurre al minimo il rischio di punture accidentali.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Orange |
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | No |
| Sterilità | Sterile |