missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Agar, plant cell culture tested

Codice prodotto. p-7076526
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11342699

Marca: Thermo Scientific Chemicals H26724.22

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.

Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Forma Powder
Tipo di imballaggio Plastic Bottle
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic; Moisture sensitive

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato