Learn More
Agar
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 lb.
5 lb.
Dimensione della confezione:
2268g
454g
Descrizione
- Light tan granular powder
- CAS: 9002-18-0
- MDL Number: MFCD00081288
Specifica
Specifica
| Colore | Light tan |
| Forma | Granulated Powder |
| Product Type | Agar |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as a Gelling Agent in Preparation of Culture Media. |
| Tipo di imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 1 lb. |