missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Agar -Y Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
Yeast cell culture
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Additivo | Agar -Y |
| Forma | Powder |
| Grado | Superior |
| Da utilizzare con (applicazione) | Yeast cell culture |
| Quantità | 227 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto