missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Agar -Y Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
Yeast cell culture
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Additivo | Agar -Y |
| Forma | Powder |
| Grado | Superior |
| Da utilizzare con (applicazione) | Yeast cell culture |
| Quantità | 1000 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- agar-y
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: agar
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto