Learn More
Agarose, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-24226 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11471682
Marca: MP Biomedicals 04820721
Electroendosmosis: 0.13; Gel Strength: ≥600 gm/cm2; Gel Temperature: 36°C; This is a standard agarose with good gel strength and clarity, suitable for all general applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Quantità 100 g
Grado Elettroforesi