Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Codice prodotto. 15464579
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
Codice prodotto. 15464579
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62157.AB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
300mM sodium hydroxide, 6mM EDTA, 0.25% bromocresol green, 0.25% xylene cyanol FF and 18% Ficoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose gel loading dye
Nota nome alkaline
Forma fisica Liquid
Concentrazione 6X
Quantità 10 mL
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine