Learn More
Agarose gel loading dye (6X), sucrose based, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15413119
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
Codice prodotto. 15413119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60333.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose gel loading dye
Nota nome sucrose based
Forma fisica Liquid
Concentrazione 6X
Quantità 50 mL