Learn More
Agarose (High-EEO/Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10041413
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10041413
Marca: Fisher BioReagents BP162100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Immunoelectrophoresis (IEP). Crossed-IEP. Counter-immunoelectrophoresis (CIEP). Serum protein electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Nota nome High-EEO
Forma fisica Powder/Solid
CAS 9012-36-6
Colore Cream
Quantità 100 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) 0.23 to 0.26
Temperatura di gelificazione 34.5° to 37.5°C
Forza del gel 650g/cm2min.
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C12H18O9
Peso formulazione 306.12
Grado Protein Electrophoresis