Learn More
Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. p-7082865 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
500g
Codice prodotto. 15825208
Marca: Thermo Scientific J32802.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose LE
Forma fisica Granular Free-flowing Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Plastic Bottle
Grado Biologia molecolare