Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, for electrophoresis, (Mr <= 0.12)
Codice prodotto. p-30104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10072040
Marca: Thermo Scientific Chemicals 159820100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose low EEO
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Colore White
Quantità 10 g
Elettroendosmosi (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Temperatura di gelificazione 40 to 43°C (1.5% sol.)
Forza del gel >1800g/cm2 (1.5% gel)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grado Elettroforesi