Learn More
Agarose (Low-EEO/Multi-Purpose/Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-24089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10766834 100 g Poly Bottle 100g
10366603 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10766834 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP160100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Agarose, C12H18O9, CAS Number-9012-36-6, 500g, Gray, Cream, DNase free, 0.09 to 0.13, Pass Test, 34.5 deg. to 37.5 deg.C, 1200g/cm2min., Molecular Biology, Low-EEO/Multi-Purpose, Poly Bottle, Powder/Solid, DNase- and RNase-Free, Room temperature, 0.15% max. | CAS: 9012-36-6 | C12H18O9
Agarose, C12H18O9, CAS Number-9012-36-6, 500g, Gray, Cream, DNase free, 0.09 to 0.13, Pass Test, 34.5 deg. to 37.5 deg.C, 1200g/cm2min., Molecular Biology, Low-EEO/Multi-Purpose, Poly Bottle, Powder/Solid, DNase- and RNase-Free, Room temperature, 0.15% max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Formula molecolare C12H18O9
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Nota nome Low-EEO/Multi-Purpose
Forma fisica Powder/Solid
Colore Cream
Quantità 100 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) 0.09 to 0.13
Temperatura di gelificazione 34.5° to 37.5°C
Forza del gel 1200g/cm2min.
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Grado Biologia molecolare