Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose medium EEO, for electrophoresis, (Mr = 0.16 - 0.19)
Codice prodotto. p-30092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10137080
Marca: Thermo Scientific Chemicals 400420250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose medium EEO
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Punto di fusione 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Colore Cream to White
Quantità 25 g
Elettroendosmosi (EEO) 0.16 to 0.19
Temperatura di gelificazione 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Forza del gel >1000g/cm2 (1% gel)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grado Elettroforesi