Learn More
Cytiva Agarose NA Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
Descrizione
- Gelling temp 34 to 37°C
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Product Type | Agarose |
| Forma | Solid |
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA/RNA application |
| Materiale | Agarose |
| Temperatura di fusione | 60° to 90°C |
| Quantità | 10 g |