Learn More
RETSCH Agate Grinding Jars
Codice prodotto. 10771581 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For MM 200 Mixer Mill
For MM 301 Mixer mill
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10771581
Marca: RETSCH 01.462.0008
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these grinding jars for dry, wet and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Agate Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For MM 200 Mixer Mill
Materiale Agate