Learn More
RETSCH Agate Grinding Jars
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For MM 200 Mixer Mill
For MM 301 Mixer mill
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Screw-top grinding jars
- Available in a variety of sizes
- For use with Retsch mills
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Jar |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For MM 200 Mixer Mill |
| Materiale | Agate |