Learn More
Giese™ Mortaio in agata con pestello
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
8 mL
10 mL
13 mL
15 mL
24 mL
30 mL
50 mL
80 mL
130 mL
200 mL
350 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polished agate construction
- For grinding and crushing
- Durable
- Available in different sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Product Type | Mortar and Pestle |
| Materiale | Agate Stone |