Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17848884
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 ft. x 0.375 in.
30 ft. x 0.5 in.
30 ft. x 0.75 in.
30 ft. x 1 in.
30 ft. x 1.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Unit Size:
1 rotolo
Pezzo
Product Code. 17848884
Brand: Brady™ 173224
Only null left
Add to basket
Add to basket
Le etichette avvolgenti in tessuto in nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle di fili e cavi.
  • Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale. Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F).
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • Il consumabile sottile aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 30 Feet
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 30 ft. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 30 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 9.14 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-499