Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17828114
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.5 in.
0.375 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.375 x 1.5 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 0.375 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1 x 4 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
5.08 mm
9.53 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17828114
Marca: Brady™ 174333
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette in poliestere permanente lucido stampabile a trasferimento termico (B-422) sono ideali per l’uso in tutte le applicazioni commerciali e industriali.
  • Le etichette in poliestere permanente lucido stampabile a trasferimento termico (B-422) sono ideali per l'uso in tutte le applicazioni commerciali e industriali.
  • Adesivo aggressivo adatto per superfici piatte verniciate a polvere e irregolari, tra cui plastiche a bassa energia superficiale
  • Studiato per resistere all'esposizione a numerosi solventi
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 100°C (da -40 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0.2 x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Altezza (sistema metrico) 5.08 mm
Alternate Part Number M6-5-422