Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo per stampante M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.375 in.
0.5 x 0.5 in.
Colore:
Orange
Red
White
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
- Il consumabile sottile aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Red |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |