Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo per stampante M6/M7
Codice prodotto. 17878394
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.375 in.
0.5 x 0.5 in.
Colore:
Orange
Red
White
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 17878394
Marca: Brady™ 173306
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
  • Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • Il consumabile sottile aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Warehouse Marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-82-499