Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17910750
Click to view available options
Colore:
Orange
Red
White
Yellow
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.375 in.
0.5 x 0.5 in.
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Alternate Part Number:
M4-82-499
M4-82-499-OR-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-OR-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Dimensione della confezione:
pezzi 240
Codice prodotto. 17910750
Marca: Brady™ 170804
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
  • Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
  • Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
  • Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Orange
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41, BMP51, M511
Quantità 240 Labels/Cartridge
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Dimensions (LxW) 0.5 x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.3 cm
Alternate Part Number M4-83-499-OR-BK