Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo aggressivo
Con le etichette in poliestere permanenti lucide per stampa a trasferimento termico (B-422) è possibile etichettate facilmente i componenti. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca:  Brady™ 170859
Codice prodotto. 17801779
  • 77.55€ / pezzi 1
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatili: pensate per un'ampia gamma di applicazioni, come l'etichettatura di apparecchiature, schede elettroniche, componenti di pannelli e codici a barre
  • Robuste: costruite per resistere ad abrasioni, temperature estreme e solventi come alcol, olio e acqua
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente che aderisce a superfici piane ruvide, lisce e verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
White
Continuous
Etichette
Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
1
-40°C to 100°C
0.102 mm
25 ft.
1.5 in
M5C-1500-422
Permanent Acrylic
Gloss
Polyester
Non-sterile
BMP51;BMP53;M511;M510
-40°F to 212°F
0.004 in
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
7.62 m
38.10 mm